Learn More
Buerkle™ Zylindrische L-Verbindungen aus PVDF
Der Anschluss der Schläuche erfolgt über Buerkle™ Zylindrische L-Verbindungen aus PVDF – diese Winkelverbinder aus speziellem PVDF-Kunststoff gewährleisten höchste Reinheit und Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Säuren und Basen.
Marke: Buerkle™ 8713-0014
15.72 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zylindrischer Winkelschlauchverbinder.- PVDF
- Temperaturbeständig bis max. +160 °C
- Sehr beständig gegen Chemikalien
- Sterilisierbar
Spezifikation
EU-Lebensmittel, RoHS | |
Autoklavierbar | |
13 bis 15 mm | |
Chemische Beständigkeit, Bis zu 160 °C temperaturbeständig, UV-beständig | |
Durchsichtig |
Schlauchverbinder | |
PVDF | |
10/Packung; 20/Scale | |
Zylindrisch L | |
160 °C |