Learn More
Fisherbrand™ Vorfilterkartuschen
Treats, softens, purifies, and conditions tap water.. Fisher Scientific™ Prefiltration Cartridges are used with the Accu500 Ultrapure Water System.
Marke: Fisherbrand™ LABAC1012
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Anti-Scaling Softener Cartridge treats and conditions hard water
- Activated Carbon Cartridge removes particles, organics and chlorine
Spezifikation
Accu500 | |
Cartridge, Activated Carbon | |
254 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Vorfilterkartuschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur