Learn More
HALYARD™ PUREZERO* HG3 weiße sterile Nitrilhandschuhe Artikelnummer.: 17394330
Zum Warenkorb hinzufügen
HALYARD™ PUREZERO* HG3 weiße sterile Nitrilhandschuhe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17394330
7
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Artikelnummer. 17394330
Marke: HALYARD™ CLN323270
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertige Handschuhe, die exakt auf die Anforderungen einer kontaminationskontrollierten Umgebung abgestimmt sind.
Ein Reinraumhandschuh mit garantiert geringen Partikelzahlen und Endotoxinwerten aufgrund wiederholter Waschvorgänge in entionisiertem Wasser und Chlorierung.
  • Nickelfrei
  • Puderfrei
  • Silikonfrei
  • Latexfrei und ohne Phtalate
  • Hohe Reinheit
  • Geringe Endotoxinkonzentrationen
  • Formulierung mit NULL-Vorhandensein dieser gefährlichen herkömmlichen Beschleuniger: Schwefel, Thiuram, Thiazol, Guanidin, Carbamate (ZDEC oder ZDBC)
  • Backed up by a vertically integrated supply chain
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelter Inhalt
    • Erneuerbare Energie
    • Quellenreduzierung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Zertifizierungen/Konformität (Europa) GMP Gütegrad A/B/C/D
Chemotherapeutic Rated ASTM D6978
Chlorinated Ja
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator Free Ja
AQL 1
Farbe Weiß
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0,13 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Controlled Environment Gloves
Größe 7
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 6 mil
Dicke (metrisch) 0,16 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015, EN13485:2016
Modell CLN323270
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 305 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerSM419525X Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2024 Catalog NumberCLN323270
ChargennummerSM419925X Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Catalog NumberCLN323270
ChargennummerSM418725X Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog NumberCLN323270
ChargennummerSM418625X Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog NumberCLN323270
ChargennummerSM416325X Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2024 Catalog NumberCLN323270
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HALYARD™ PUREZERO* HG3 weiße sterile Nitrilhandschuhe >