Learn More
PURUS™ PureTouch Unterziehhandschuhe aus Nylon
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
PureTouch Unterziehhandschuhe bieten eine bequeme Barriere, die Hautirritationen verhindert, ohne die Tastempfindlichkeit zu verringern. Sie reduzieren den Schweiß und leiten Feuchtigkeit ab, wenn Sie Einweghandschuhe oder wiederverwendbare Handschuhe verwenden.
34.50 CHF - 467.00 CHF
Spezifikation
Coating Material Unbeschichtet
Farbe Weiß
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Hand Beidseitig tragbar
Material Nylon
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15928920
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PURUS™
GLHF-S
S
34.50 CHF
20 Paare
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15737039
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
PURUS™
GLHF-S
S
467.00 CHF
300 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15727039
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
View Documents
PURUS™
GLHF-M
M
467.00 CHF
300 Paare
Only null left
Verfügbar ab: 30-09-2025
Add to basket
15918920
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
View Documents
PURUS™
GLHF-M
M
35.90 CHF
20 Paare
Only null left
Verfügbar ab: 11-07-2025
Add to basket
15908920
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
View Documents
PURUS™
GLHF-L
L
35.60 CHF
20 Paare
Only null left
Verfügbar ab: 11-07-2025
Add to basket
15717039
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
View Documents
PURUS™
GLHF-L
L
467.00 CHF
300 Paare
Only null left
Verfügbar ab: 30-09-2025
Add to basket
15938920
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
View Documents
PURUS™
GLHF-XL
XL
34.50 CHF
20 Paare
Only null left
Verfügbar ab: 30-09-2025
Add to basket
15747039
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
View Documents
PURUS™
GLHF-XL
XL
467.00 CHF
300 Paare
Only null left
Verfügbar ab: 30-09-2025
Add to basket
Description
Description
Für die Verwendung unter Latex-, Nitril-, PVC- oder beliebigen wiederverwendbaren Handschuhen
  • Fusselarmes, 100 % 15-Denier-Nylon-Gemisch
  • Robust und zur Wiederverwendung waschbar
  • Kompatibler Unterhandschuh für alle Reinraumumgebungen
  • Farbcodierte Manschetten zur visuellen Größenbestimmung
Order Info
Erhältlich in Voll- oder Halbfingerausführung.
Compliance
Hergestellt in einer ISO9002-zertifizierten Fertigungsstätte. Erfüllt die bundesstaatlichen und ASTM-Standards für den Proteingehalt. AQL 1.5.
Specifications
Specifications
Unbeschichtet
Wiederverwendbar
Nylon
Halbhoch
Gestrickt
Weiß
Beidseitig tragbar
Unsteril
Allergie-/Reizprävention
21,5 g
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
PURUS™ PureTouch Unterziehhandschuhe aus Nylon