Learn More
PURUS™ PureTouch Unterziehhandschuhe aus Nylon
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
PureTouch Unterziehhandschuhe bieten eine bequeme Barriere, die Hautirritationen verhindert, ohne die Tastempfindlichkeit zu verringern. Sie reduzieren den Schweiß und leiten Feuchtigkeit ab, wenn Sie Einweghandschuhe oder wiederverwendbare Handschuhe verwenden.
Marke:  PURUS™ GLHF-M
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15727039
  • 467.00 CHF / 300 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025
Beschreibung
  • Für den Einsatz unter jedem Untersuchungshandschuh wie Latex, Nitril oder PVC
  • Fusselarm, 100 % 15-Denier-Nylon-Zusammensetzung
  • Robust und zur Wiederverwendung waschbar
  • Grundgewicht: 21,5 g/Paar ± 10 %
  • Stärke: 2 mm ± 10 %
  • Oberflächenwiderstandsfähigkeit: 1 x 109 ± 10 % Ohm/Quadrat
Bestellinformation
Erhältlich in Voll- oder Halbfingerausführung.
Compliance
Hergestellt in einer ISO9002-zertifizierten Fertigungsstätte. Erfüllt die bundesstaatlichen und ASTM-Standards für den Proteingehalt. AQL 1.5.
Spezifikation
Spezifikation
Unbeschichtet
Wiederverwendbar
Nylon
Unsteril
Allergie-/Reizprävention
Orange
Weiß
Beidseitig tragbar
M
Halbhoch
Gestrickt
21,5 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerUN0211 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/05/2022 Catalog NumberGLHF-M
ChargennummerUN0146 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/05/2022 Catalog NumberGLHF-M
ChargennummerUN0090 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/05/2022 Catalog NumberGLHF-M
ChargennummerUN0006 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/05/2022 Catalog NumberGLHF-M
Chargennummer2450 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/05/2022 Catalog NumberGLHF-M
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PURUS™ PureTouch Unterziehhandschuhe aus Nylon > Mittel