Learn More
PURUS™ PureTouch Unterziehhandschuhe aus Nylon
PureTouch Unterziehhandschuhe bieten eine bequeme Barriere, die Hautirritationen verhindert, ohne die Tastempfindlichkeit zu verringern. Sie reduzieren den Schweiß und leiten Feuchtigkeit ab, wenn Sie Einweghandschuhe oder wiederverwendbare Handschuhe verwenden.
Marke: PURUS™ GLHF-S
Beschreibung
- Für den Einsatz unter jedem Untersuchungshandschuh wie Latex, Nitril oder PVC
- Fusselarm, 100 % 15-Denier-Nylon-Zusammensetzung
- Robust und zur Wiederverwendung waschbar
- Grundgewicht: 21,5 g/Paar ± 10 %
- Stärke: 2 mm ± 10 %
- Oberflächenwiderstandsfähigkeit: 1 x 109 ± 10 % Ohm/Quadrat
Bestellinformation
Erhältlich in Voll- oder Halbfingerausführung.
Compliance
Hergestellt in einer ISO9002-zertifizierten Fertigungsstätte. Erfüllt die bundesstaatlichen und ASTM-Standards für den Proteingehalt. AQL 1.5.
Spezifikation
Unbeschichtet | |
Wiederverwendbar | |
Nylon | |
Unsteril | |
Allergie-/Reizprävention | |
Grün |
Weiß | |
Beidseitig tragbar | |
S | |
Halbhoch | |
Gestrickt | |
21,5 g |