Learn More
Labcon™ PurePlus™ 1.2 mL Sample Library Tubes
Sample library tubes come in strips of 8, 12, or as individual tubes.
53.76 CHF - 76.85 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Format | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17527936
|
Labcon™
3910-545-000-9 |
Einzelröhrchen, Gestell | Steril |
68.50 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17517936
|
Labcon™
3910-540-000-9 |
Einzelröhrchen, Gestell | Unsteril |
63.24 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17547936
|
Labcon™
3911-545-000-9 |
Streifen mit 8, Gestell | Steril |
76.85 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17537936
|
Labcon™
3911-540-000-9 |
Streifen mit 8, Gestell | Unsteril |
63.24 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17567936
|
Labcon™
3912-545-000-9 |
Streifen mit 12, Gestell | Steril |
68.50 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17557936
|
Labcon™
3912-540-000-9 |
Streifen mit 12, Gestell | Unsteril |
63.24 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17517946
|
Labcon™
3917-800-000-9 |
Streifen mit 12 Stück, im Beutel | Unsteril |
53.76 CHF
80 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Available in 96-place racks or resealable bags
- ATP, RNase/DNase, Endotoxin-free (non-pyrogenic)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Polypropylen |