Learn More
Labcon™ PurePlus™ 1.2 mL Sample Library Tubes
Sample library tubes come in strips of 8, 12, or as individual tubes.
Marke:  Labcon™ 3911-540-000-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17537936
  • 63.24 CHF / 960 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erhältlich in Gestellen mit 96 Plätzen oder wiederverschließbaren Beuteln
  • Frei von ATP, RNase/DNase, Endotoxin (nicht pyrogenisch)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Polypropylen
960/Packung
12 mL
Durchsichtig
Streifen mit 8, Gestell
960 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton.
Unsteril
Berichtigung von Produktinhalten
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado