missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ PurePlus™ 1.2 mL Sample Library Tubes
Sample library tubes come in strips of 8, 12, or as individual tubes.
Marke: Labcon™ 3917-800-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhältlich in Gestellen mit 96 Plätzen oder wiederverschließbaren Beuteln
- Frei von ATP, RNase/DNase, Endotoxin (nicht pyrogenisch)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
80/Packung | |
12 mL |
Durchsichtig | |
Streifen mit 12 Stück, im Beutel | |
80 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. | |
Unsteril |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur