Learn More
Labcon™ PurePlus™ 1.2 mL Sample Library Tubes
Sample library tubes come in strips of 8, 12, or as individual tubes.
Marke:  Labcon™ 3911-545-000-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17547936
  • 76.85 CHF / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich in Gestellen mit 96 Plätzen oder wiederverschließbaren Beuteln
  • Frei von ATP, RNase/DNase, Endotoxin (nicht pyrogenisch)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Polypropylen
960/Packung
12 mL
Durchsichtig
Streifen mit 8, Gestell
960 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton.