Learn More
JULABO™ PURA™ Wasserbäder
PURA™ Wasserbäder stehen für ein einfaches und sicheres Arbeiten im Labor. Dabei bieten die hochwertigen Wasserbäder eine Temperaturkonstanz von ±0.15 °C. Der Arbeitstemperaturbereich von +18 °C bis 99.9 °C ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Marke: JULABO™ 9550510
626.63 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- einfache Bedienung
- leuchtstarkes Display
- spritzwassergeschützter Netzschalter
- eingebauter Trockengehschutz
- keine störenden Einbauten im Bad
- standardmäßig mitgelieferter Stellboden
- integrierter Timer
- rutschfeste Gummifüße
- ergonomische Griffmulden
Spezifikation
5 bis 40 °C | |
18 °C bis 99,9 °C | |
1,2 kW | |
Rostfreier Stahl | |
±0,15 °C | |
35 cm | |
31 cm | |
22 cm | |
7 kg |
1,4 bis 9,5 l | |
LED digital | |
Akustisches und optisches Alarmsignal | |
PURA™ 10 | |
0,1 ° | |
27 cm | |
22 cm | |
14 cm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Julabo PURA
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
15Stunden
23Minuten
25Sekunden
53Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%