Learn More
Memmert™ Wasserbad WTB
Ideal für das Temperieren von Salben, Emulsionen, Proben, Platten und Nährlösungen im Labor, sowie das Warmlagern und Kalibrieren in der Industrie.
Marca:  Memmert™ WTB15
852.36 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17188974
  • 1050.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Ver promociones disponibles
Verfügbar ab: 24-06-2025
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Intuitiv, flexibel und kalibrierbar – diese drei Wörter beschreiben das Memmert WTB Wasserbad.
  • Modellgrößen: 6, 11, 15, 24, 35 und 50
  • Arbeitstemperaturbereich: +5 °C über Raumtemperatur bis +100 °C
  • Arbeitstemperaturbereich mit Peltier-Kühleinheit CDP: +10 °C° bis 100 °C°
  • Temperatureinstellung: Celsius/Fahrenheit
  • Temperaturregelung: Zweistufiges Sicherheitssystem zur Vermeidung von Übertemperaturen, individuell einstellbarer Übertemperaturalarm
  • Timer: Digitale Zeitschaltuhr von 1 min bis 99 h 59 min, optisch und akustisch
  • Intuitive Bedienung, anpassbarer CustomView Remote-Bildschirm
  • Ausgezeichnetes Bedienkonzept: Farbiges grafisches Display mit Touchscreen und bequemer Menüführung
  • Praktisch und robust: Schnelle Entwässerung, einfach zu reinigen
  • Kann durch kundenspezifisches Zubehör (z. B. Umwälzpumpe, Kühleinheit, Schüttelgerät, Reagenzglashalter) flexibel erweitert werden
  • Kann auf präzise Temperatureinstellungen kalibriert werden (2-Punkt-Kalibrierung)
Ideal für den täglichen Einsatz im Labor: Der hochwertige Edelstahlbehälter mit abgerundeten Ecken ist einfach zu reinigen und lässt sich mit dem standardmäßigen Ablassventil vollständig rückstandsfrei entleeren. Dank des kompakten ergonomischen Designs passt der Memmert WTB auf jeden Labortisch.
Especificaciones
Especificaciones
17,5 l
Mindestens 5 °C über Umgebungstemperatur bis 100 °C
3,5 in.-Farbdisplay mit Touchscreen
349 x 554 x 245 mm
14 kg
50/60 Hz
CE
Wasserbad
Digitale Zeitschaltuhr von 1 Min. bis 99 Stunden 59 Min., optisch und akustisch
482 x 277 x 150 mm
9 kg
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Memmert™ Wasserbad WTB > 17,5 L
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado