Learn More
JULABO™ PURA™ Wasserbäder
PURA™ Wasserbäder stehen für ein einfaches und sicheres Arbeiten im Labor. Dabei bieten die hochwertigen Wasserbäder eine Temperaturkonstanz von ±0.15 °C. Der Arbeitstemperaturbereich von +18 °C bis 99.9 °C ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
1000.00 CHF - 1480.00 CHF
Spezifikation
Umgebungstemperatur | 5 bis 40 °C |
---|---|
Display | LED digital |
Enthält | Akustisches und optisches Alarmsignal |
Material | Rostfreier Stahl |
Temperaturgenauigkeit | ±0,15 °C |
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16206601
![]() |
JULABO™
9550504 |
PURA™ 4 | 0,8 bis 4,5 l |
1000.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16216601
![]() |
JULABO™
9550510 |
PURA™ 10 | 1,4 bis 9,5 l |
1170.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16226601
![]() |
JULABO™
9550514 |
PURA™ 14 | 2 bis 14 l |
1380.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16236601
![]() |
JULABO™
9550522 |
PURA™ 22 | 3,4 bis 25,5 l |
1400.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
16246601
![]() |
JULABO™
9550530 |
PURA™ 30 | 4,8 bis 36 l |
1480.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- einfache Bedienung
- leuchtstarkes Display
- spritzwassergeschützter Netzschalter
- eingebauter Trockengehschutz
- keine störenden Einbauten im Bad
- standardmäßig mitgelieferter Stellboden
- integrierter Timer
- rutschfeste Gummifüße
- ergonomische Griffmulden
Spezifikation
5 bis 40 °C | |
Akustisches und optisches Alarmsignal | |
±0,15 °C | |
35 cm |
LED digital | |
Rostfreier Stahl | |
0,1 ° | |
27 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
JULABO™ PURA™ Wasserbäder