Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Magnetrührstäbchen mit Mittelring
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Fisherbrand™ Rührstäbe aus PTFE mit Mittelring sind ideal für Behälter mit unebenen oder ungewöhnlichen Bodenoberflächen und -formen.
3.50 CHF - 33.55 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V; zylindrisch mit Mittelring |
Form | Zylindrisch, Mittelring |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10018131
|
Fisherbrand™
001.360 |
60 mm | 10 mm | N/A | ||||||
11898862
|
Fisherbrand™
001.360 |
60 mm | 10 mm |
26.65 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11888962
|
Fisherbrand™
001.313.8 |
13 mm | 8 mm | N/A | ||||||
12641156
|
Fisherbrand™
001.350 |
50 mm | 8 mm | N/A | ||||||
11537812
|
Fisherbrand™
001.345 |
45 mm | 8 mm | N/A | ||||||
11888862
|
Fisherbrand™
001.345 |
45 mm | 8 mm |
23.70 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12379507
|
Fisherbrand™
001.315 |
15 mm | 4.5 mm | N/A | ||||||
10373592
|
Fisherbrand™
001.370 |
70 mm | 10 mm | N/A | ||||||
16265811
|
Fisherbrand™
001.370 |
70 mm | 10 mm |
33.55 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12661156
|
Fisherbrand™
001.330 |
30 mm | 6 mm |
17.45 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12359507
|
Fisherbrand™
001.312.6 |
12 mm | 6 mm | N/A | ||||||
12651156
|
Fisherbrand™
001.312.6 |
12 mm | 6 mm |
9.80 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11517812
|
Fisherbrand™
001.335 |
35 mm | 6 mm | N/A | ||||||
11868862
|
Fisherbrand™
001.335 |
35 mm | 6 mm |
14.45 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11868962
|
Fisherbrand™
001.375.13 |
75 mm | 13 mm |
27.85 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11527812
|
Fisherbrand™
001.340 |
40 mm | 8 mm | N/A | ||||||
11878862
|
Fisherbrand™
001.340 |
40 mm | 8 mm |
19.35 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11808972
|
Fisherbrand™
001.325.10 |
25 mm | 10 mm |
22.25 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11507812
|
Fisherbrand™
001.325 |
25 mm | 6 mm | N/A | ||||||
11848862
|
Fisherbrand™
001.325 |
25 mm | 6 mm |
13.50 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11838862
|
Fisherbrand™
001.320 |
20 mm | 6 mm |
10.80 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11597802
|
Fisherbrand™
001.320 |
20 mm | 6 mm | N/A | ||||||
11898962
|
Fisherbrand™
001.315.8 |
15 mm | 8 mm |
17.25 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11587802
|
Fisherbrand™
001.312 |
12 mm | 4.5 mm | N/A | ||||||
11818862
|
Fisherbrand™
001.312 |
12 mm | 4.5 mm |
10.80 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11808862
|
Fisherbrand™
001.308 |
8 mm | 3 mm |
8.95 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12349507
|
Fisherbrand™
001.308 |
8 mm | 3 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Ermöglicht eine stabile Rührleistung.FisherbrandTM PTFE-Rührstäbe mit Drehring sind ideal für Behälter mit unebenen oder ungewöhnlichen Bodenoberflächen und -formen.
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Die flachen Oberflächen sorgen für eine größere Mischwirkung.
- Autoklavierbar
Spezifikation
Ja | |
Weiß | |
Zylindrisch, Mittelring |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V; zylindrisch mit Mittelring | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer |