Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Magnetrührstäbchen mit Mittelring
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Fisherbrand™ Rührstäbe aus PTFE mit Mittelring sind ideal für Behälter mit unebenen oder ungewöhnlichen Bodenoberflächen und -formen.
Marke:  Fisherbrand™ 001.312.6
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12651156
  • 9.80 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ermöglicht eine stabile Rührleistung.FisherbrandTM PTFE-Rührstäbe mit Drehring sind ideal für Behälter mit unebenen oder ungewöhnlichen Bodenoberflächen und -formen.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Die flache Oberfläche liefert eine größere Mischwirkung
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Weiß
Behälter & Gefäße / Heizrührer
12 mm
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V; zylindrisch mit Mittelring
6 mm
Zylindrisch, Mittelring
Name des Produkts
Fisherbrand™ PTFE-Magnetrührstäbchen mit Mittelring > Abmessungen (Durchm. x L): 6 x 12 mm (Durch. x L)