Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Magnetrührstäbchen mit Mittelring
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Fisherbrand™ Rührstäbe aus PTFE mit Mittelring sind ideal für Behälter mit unebenen oder ungewöhnlichen Bodenoberflächen und -formen.
Marke:  Fisherbrand™ 001.312.6
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12359507
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Ermöglicht eine stabile Rührleistung.FisherbrandTM PTFE-Rührstäbe mit Drehring sind ideal für Behälter mit unebenen oder ungewöhnlichen Bodenoberflächen und -formen.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Die flache Oberfläche liefert eine größere Mischwirkung
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Weiß
Behälter & Gefäße / Heizrührer
12 mm
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V; zylindrisch mit Mittelring
6 mm
Zylindrisch, Mittelring
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ PTFE-Magnetrührstäbchen mit Mittelring > Abmessungen (Durchm. x L): 6 x 12 mm (Durch. x L)