Learn More
Thermo Scientific™ PTFE-/Silikonscheiben
Kombinieren Sie mit den Thermo Scientific™ PTFE-/Silikonscheiben die Reaktionsträgheit einer PTFE-Beschichtung mit der Wiederverschließbarkeit von Silikon.
81.55 CHF - 184.00 CHF
Spezifikation
Material PTFE, Silikon
Autoklavierbar Autoklavierbar
Menge 72/Packung
Dicke (metrisch) 10 mil
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11591004
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TS-12708
8 mm
81.55 CHF
72 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11501014
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TS-12712
12 mm
101.00 CHF
72 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11587330
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TS-12713
13 mm
115.00 CHF
72 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11597330
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TS-12716
16 mm
149.00 CHF
72 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11531014
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
TS-12718
18 mm
160.00 CHF
72 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11527340
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
TS-12722
22 mm
184.00 CHF
72 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Garantieren Sie luftdichte, inerte Versiegelungen mit den autoklavierbaren Thermo Scientific™ PTFE-/Silikonscheiben. Sie wurden speziell konzipiert und kombinieren die Wiederverschließbarkeit von Silikon mit der Reaktionsträgheit von PTFE. Diese Scheiben versiegeln jeden Einstich sofort und die PTFE-Beschichtung ist strukturell gebunden, damit kein Zement auslaugt oder nach dem Kanüleneinstich aus Ihrer Probe ausgeheizt wird. Es sind zahlreiche Größen passend für Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ kleine Reaktionsfläschchen, Thermo Scientific™ Septumfläschchen mit Schraubverschluss und Thermo Scientific™ Hypo-ViaI™ Probenlagerungsfläschchen erhältlich.
Zusätzliche Produktinformationen
Jede Scheibe ist komprimierbar, um durch Anschmiegen der PTFE-Beschichtung an die Dichtfläche eine dichte Versiegelung herzustellen.
Die Scheibe ist mit Standardspritzenkanülen und CC-Kanülen mühelos zu durchdringen.
Die PTFE-Schicht ist durchgehend 10 mil dick und gewährleistet so Schutz.
Spezifikation
Spezifikation
PTFE, Silikon
72/Packung
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Autoklavierbar
10 mil
Scheibe
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PTFE-/Silikonscheiben