Learn More
Thermo Scientific™ PTFE-/Silikonscheiben
Kombinieren Sie mit den Thermo Scientific™ PTFE-/Silikonscheiben die Reaktionsträgheit einer PTFE-Beschichtung mit der Wiederverschließbarkeit von Silikon.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-12708
77.45 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11591004
  • 81.55 CHF / 72 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
Garantieren Sie luftdichte, inerte Versiegelungen mit den autoklavierbaren Thermo Scientific™ PTFE-/Silikonscheiben. Sie wurden speziell konzipiert und kombinieren die Wiederverschließbarkeit von Silikon mit der Reaktionsträgheit von PTFE. Diese Scheiben versiegeln jeden Einstich sofort und die PTFE-Beschichtung ist strukturell gebunden, damit kein Zement auslaugt oder nach dem Kanüleneinstich aus Ihrer Probe ausgeheizt wird. Es sind zahlreiche Größen passend für Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ kleine Reaktionsfläschchen, Thermo Scientific™ Septumfläschchen mit Schraubverschluss und Thermo Scientific™ Hypo-ViaI™ Probenlagerungsfläschchen erhältlich.
Zusätzliche Produktinformationen
Jede Scheibe ist komprimierbar, um durch Anschmiegen der PTFE-Beschichtung an die Dichtfläche eine dichte Versiegelung herzustellen.
Die Scheibe ist mit Standardspritzenkanülen und CC-Kanülen mühelos zu durchdringen.
Die PTFE-Schicht ist durchgehend 10 mil dick und gewährleistet so Schutz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchmesser: 8 mm
PTFE, Silikon
72/Packung
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Reacti-Vial kleine 100-µl-Reaktionsfläschchen, 1,5-ml-Septumfläschchen mit Schraubverschluss
8 mm
Autoklavierbar
10 mil
Scheibe
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PTFE-/Silikonscheiben > Durchmesser:8mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.