Learn More
Thermo Scientific™ PTFE-/Silikonscheiben
Kombinieren Sie mit den Thermo Scientific™ PTFE-/Silikonscheiben die Reaktionsträgheit einer PTFE-Beschichtung mit der Wiederverschließbarkeit von Silikon.
Marke: Thermo Scientific™ TS-12718
142.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
149.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Garantieren Sie luftdichte, inerte Versiegelungen mit den autoklavierbaren Thermo Scientific™ PTFE-/Silikonscheiben. Sie wurden speziell konzipiert und kombinieren die Wiederverschließbarkeit von Silikon mit der Reaktionsträgheit von PTFE. Diese Scheiben versiegeln jeden Einstich sofort und die PTFE-Beschichtung ist strukturell gebunden, damit kein Zement auslaugt oder nach dem Kanüleneinstich aus Ihrer Probe ausgeheizt wird. Es sind zahlreiche Größen passend für Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ kleine Reaktionsfläschchen, Thermo Scientific™ Septumfläschchen mit Schraubverschluss und Thermo Scientific™ Hypo-ViaI™ Probenlagerungsfläschchen erhältlich.
Zusätzliche ProduktinformationenJede Scheibe ist komprimierbar, um durch Anschmiegen der PTFE-Beschichtung an die Dichtfläche eine dichte Versiegelung herzustellen.
Die Scheibe ist mit Standardspritzenkanülen und CC-Kanülen mühelos zu durchdringen.
Die PTFE-Schicht ist durchgehend 10 mil dick und gewährleistet so Schutz.
Spezifikation
Durchmesser: 18 mm | |
PTFE, Silikon | |
72/Packung | |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) | |
3 und 5 ml Reacti-Vial, kleines Reaktionsfläschchen |
18 mm | |
Autoklavierbar | |
10 mil | |
Scheibe |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.