Learn More
Fisherbrand™ Propellerrührschaft aus PTFE mit Schraubgewinde
Für Wellenführungen. Die Ankerrührwellen aus PTFE sind mit einem Edelstahlkern versehen.
49.15 CHF - 178.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal-Rührerführung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mischen
Menge Je 1
Temperatur (metrisch) -200 °C bis +280 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 17
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Welle Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Ventilator Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Welle Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Ventilator Preis Menge & Verfügbarkeit  
10779372
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
005.230.8.2
8 mm 300 mm 40 mm
59.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10609352
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
005.265.2
9.5 mm 650 mm 60 mm
77.85 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10689152
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
005.240.8.2
8 mm 400 mm 40 mm
59.85 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10719762
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
005.250.8.2
8 mm 500 mm 50 mm
65.75 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10688962
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
005.240.2
6 mm 400 mm 40 mm
57.80 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10740143
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
005.255.2
9.5 mm 550 mm 60 mm
75.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10075991
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
005.250.2
6 mm 500 mm 50 mm
53.10 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10127991
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
005.230.2
6 mm 300 mm 40 mm
49.15 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10279841
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
005.255.10.2
10 mm 550 mm 70 mm
87.85 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11563252
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
005.02100.16.2
16 mm 1000 mm (EX) 100 mm
178.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10701493
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
005.0265.10.2
10 mm 650 mm (EX) 70 mm
89.30 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10478401
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
005.0275.2
9.5 mm 750 mm (EX) 60 mm
87.65 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10711683
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
005.0275.10.2
10 mm 750 mm (EX) 70 mm
90.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10620503
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
005.02100.12.2
12 mm 1000 mm (EX) 80 mm
147.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10585682
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
005.0275.12.2
12 mm 750 mm (EX) 80 mm
114.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10351542
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
005.0265.2
9.5 mm 650 mm (EX) 60 mm
80.95 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10762603
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
005.0265.12.2
12 mm 650 mm (EX) 80 mm
112.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PTFE-Rührwerke haben eine einzigartige, vollständig gegossene Konstruktion mit einem Rotor, der an eine vollständig mit PTFE verkapselte stahlverstärkte Antriebswelle angegossen ist.
  • Chemisch beständig, inert, und leckfrei
  • Einfach zu reinigen
  • Keine Kreuzkontamination
  • Bruchsicher
  • Kratzfest
  • Verwendung bei Temperaturen bis ca. 280 °C
  • Modelle mit freiliegender Welle (EX) werden mit einem Edelstahlkern mit einem freiliegenden Ende für eine festere Festklemmung am Spannfutterantrieb hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
Universal-Rührerführung
Mischen
Je 1
-200 °C bis +280 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Propellerrührschaft aus PTFE mit Schraubgewinde