Learn More
Thermo Scientific™ Scheiben mit PTFE-/Gummibeschichtung
Thermo Scientific™ Scheiben mit PTFE-/Gummibeschichtung gewährleisten eine hochinerte und reaktionsfreie Versiegelung.
79.20 CHF - 101.00 CHF
Spezifikation
Material PTFE, Naturkautschuk
Autoklavierbar Autoklavierbar
Menge 72/Packung
Dicke (metrisch) 60 mil
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11537330
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TS-12412
12 mm
79.20 CHF
72 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11547330
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TS-12418
18 mm
88.65 CHF
72 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11557330
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TS-12422
22 mm
101.00 CHF
72 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Scheiben mit PTFE-/Gummibeschichtung gewährleisten eine hochinerte und reaktionsfreie Versiegelung. Sie bestehen aus weißem pharmazeutischem Gummi mit 5 mil PTFE-Beschichtung auf einer Seite und eignen sich hervorragend für die Verwendung als Kappeneinsätze, wenn eine hochinerte, nicht reaktive Versiegelung gewünscht wird. Dichtungsscheiben sind autoklavierbar; kein Integritätsverlust nach 5 h Erhitzen über 100 °C. Es sind mehrere Größen erhältlich, um Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ kleine Reaktionsfläschchen und Thermo Scientific™ Septumfläschchen mit Schraubverschluss anzupassen.
Zusätzliche Produktinformationen
  • Dicke der Scheiben etwa 60 mil
  • Die Scheiben sind starr und schwieriger zu durchstechen als Thermo Scientific™ PTFE-/Silikonscheiben.
Spezifikation
Spezifikation
PTFE, Naturkautschuk
72/Packung
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Kleines Reaktionsfläschchen
Autoklavierbar
60 mil
Scheibe
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Scheiben mit PTFE-/Gummibeschichtung