Learn More
Thermo Scientific™ Scheiben mit PTFE-/Gummibeschichtung
Thermo Scientific™ Scheiben mit PTFE-/Gummibeschichtung gewährleisten eine hochinerte und reaktionsfreie Versiegelung.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-12412
75.21 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11537330
  • 75.59 CHF / 72 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Scheiben mit PTFE-/Gummibeschichtung gewährleisten eine hochinerte und reaktionsfreie Versiegelung. Sie bestehen aus weißem pharmazeutischem Gummi mit 5 mil PTFE-Beschichtung auf einer Seite und eignen sich hervorragend für die Verwendung als Kappeneinsätze, wenn eine hochinerte, nicht reaktive Versiegelung gewünscht wird. Dichtungsscheiben sind autoklavierbar; kein Integritätsverlust nach 5 h Erhitzen über 100 °C. Es sind mehrere Größen erhältlich, um Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ kleine Reaktionsfläschchen und Thermo Scientific™ Septumfläschchen mit Schraubverschluss anzupassen.
Zusätzliche Produktinformationen
Dicke der Scheiben etwa 60 mil
Die Scheiben sind starr und schwieriger zu durchstechen als Thermo Scientific™ PTFE-/Silikonscheiben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12 mm
Autoklavierbar
60 mil
Scheibe
Kleines Reaktionsfläschchen
PTFE, Naturkautschuk
72/Packung
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
12 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.