Learn More
Thermo Scientific™ Scheiben mit PTFE-/Gummibeschichtung
Thermo Scientific™ Scheiben mit PTFE-/Gummibeschichtung gewährleisten eine hochinerte und reaktionsfreie Versiegelung.
Marke: Thermo Scientific™ TS-12422
95.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Scheiben mit PTFE-/Gummibeschichtung gewährleisten eine hochinerte und reaktionsfreie Versiegelung. Sie bestehen aus weißem pharmazeutischem Gummi mit 5 mil PTFE-Beschichtung auf einer Seite und eignen sich hervorragend für die Verwendung als Kappeneinsätze, wenn eine hochinerte, nicht reaktive Versiegelung gewünscht wird. Dichtungsscheiben sind autoklavierbar; kein Integritätsverlust nach 5 h Erhitzen über 100 °C. Es sind mehrere Größen erhältlich, um Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ kleine Reaktionsfläschchen und Thermo Scientific™ Septumfläschchen mit Schraubverschluss anzupassen.
Zusätzliche ProduktinformationenDicke der Scheiben etwa 60 mil
Die Scheiben sind starr und schwieriger zu durchstechen als Thermo Scientific™ PTFE-/Silikonscheiben
Spezifikation
22 mm | |
Autoklavierbar | |
60 mil | |
Scheibe | |
Kleines Reaktionsfläschchen |
PTFE, Naturkautschuk | |
72/Packung | |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) | |
22 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.