Learn More
Hellma™ Makrozelle
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Hellma™Präzisionsmakroküvetten sorgen für eine optisch hervorragende Transparenz.
Marke: Hellma™ 6030-UV-10-531
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit flachem Deckel
- Wellenlängen von 360 bis 2500 nm
- Hergestellt aus optischem Glas
Spezifikation
Makrozelle | |
Quarz | |
1 Packung | |
260 bis 2500 nm | |
Spektro-Photometer | |
Spektroskopie |
3.5 mL | |
Cuvette with PTFE lid | |
10 mm | |
45 mm | |
12,5mm | |
Rechtwinklig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hellma™ Makrozelle > Schichtdicke: 0.05 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur