Learn More
Thermo Scientific™ Proteinase K, rekombinant, PCR-tauglich
Degradieren Sie Proteine auch in Gegenwart von Detergenzien mit Proteinase K, einer weit verbreiteten endolytischen Protease, die häufig für den Verdau von Proteinen in Nukleinsäurepräparaten verwendet wird.
68.25 CHF - 287.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Proteinase K
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10181030
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
EO0491
1 ml
68.25 CHF
1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11501515
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
EO0492
5 × 1 ml
287.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Proteinase K ist eine endolytische Protease, die Peptidbindungen an den Carboxyl-Seiten aliphatischer, aromatischer oder hydrophober Aminosäuren spaltet. Proteinase K ist als Serinprotease klassifiziert. Das kleinste Peptid, das durch dieses Enzym hydrolisiert wird, ist ein Tetrapeptid.
Highlights
  • Gebrauchsfertige Lösung
  • Aktiv für eine breite Palette an Reaktionsbedingungen
Spezifikation
Spezifikation
Proteinase K
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Proteinase K, rekombinant, PCR-tauglich