Learn More
Thermo Scientific™ Proteinase K, rekombinant, PCR-tauglich
Degradieren Sie Proteine auch in Gegenwart von Detergenzien mit Proteinase K, einer weit verbreiteten endolytischen Protease, die häufig für den Verdau von Proteinen in Nukleinsäurepräparaten verwendet wird.
Marke: Thermo Scientific™ EO0492
193.12 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
195.96 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Proteinase K ist eine endolytische Protease, die Peptidbindungen an den Carboxyl-Seiten aliphatischer, aromatischer oder hydrophober Aminosäuren spaltet. Proteinase K ist als Serinprotease klassifiziert. Das kleinste Peptid, das durch dieses Enzym hydrolisiert wird, ist ein Tetrapeptid.
Highlights
- Gebrauchsfertige Lösung
- Aktiv für eine breite Palette an Reaktionsbedingungen
Spezifikation
600 bis 1.000 U/ml, 14 bis 22 mg/ml | |
5 × 1 ml | |
Proteinase K | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Proteinase K
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Proteinase, tritirachium album serine