Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropyl-Kartuschen
Hervorragende Retention von Wirkstoffen, Metaboliten und Strukturisomeren mit Aminopropyl-SPE Kartuschen für polare Wechselwirkungen und für den Anionenaustausch.
Marke:  Thermo Scientific™ 60108-739
330.44 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10330955
  • 348.00 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropyl-Kartuschen enthalten ein polares Sorptionsmittel für polare Wechselwirkungen und für den Anionenaustausch.Die chemischen Eigenschaften bieten eine hervorragende Retention von Wirkstoffen, Metaboliten und Strukturisomeren.Zu den typischen Anwendungen gehören:
  • Trennung von Strukturisomeren
  • Wirkstoffe und Metabolite in biologischen Flüssigkeiten
  • Saccharide, Phenole und Erdölprodukte
Das Sorbens in HyperSep Aminopropyl-SPE-Kassetten wirkt als schwacher Anionenaustauscher und bietet darüber hinaus eine verbesserte Retention starker Anionen wie Sulfonsäuren.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskassetten bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format. Die Kassetten sind in einer großen Auswahl an Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und bei Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung an das 96-Well-Format ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
5000 mg
Thermo Scientific HyperSep-96 System
HyperSep
Festphasenextraktionskartusche
Packung mit 20 Stück
5 g Bettgewicht; 25 ml Säulenvolumen
Extraktion starker Säuren über polare Wechselwirkungen und Anionenaustausch
40 bis 60 μm
HyperSep Aminopropyl
25 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropyl-Kartuschen > 5 g Bettgewicht; 25 ml Säulenvolumen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.