Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes
Engineered to minimize sample binding and elevate recovery, Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes safeguard your valuable proteins during processing. With cutting-edge LoBind technology, ensure optimal yields for your Western blotting, mass spectrometry, and protein purification applications.
57.08 CHF - 140.56 CHF
Spezifikation
Verschlussmaterial | HDPE |
---|---|
Material | Polypropylen |
Sterilität | Unsteril |
Bodenform | Konisch |
Produkttyp | Mikrozentrifugenröhrchen (PCR-Aufreinigung, geringes Bindungsvermögen für Proteine) |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verpackung | Verschlusstyp | Max. RZB | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verpackung | Verschlusstyp | Max. RZB | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17463703
|
Eppendorf™
0030122283 |
25 ml | 200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen) | Schraube | 17,000 x g |
121.48 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15925180
![]() |
Eppendorf™
0030122216 |
15 ml | 200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen) | Schraube | 19,500 x g |
120.48 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15945180
![]() |
Eppendorf™
0030122240 |
50 ml | 200 Röhrchen (8 Beutel x 25 Röhrchen) | Schraube | 19,500 x g |
140.56 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15178344
![]() |
Eppendorf™
0030108302 |
5 mL | Beutel | Schnappverschluss | 25.000 x g |
57.08 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
16180371
![]() |
Eppendorf™
0030122356 |
5 mL | 200 Röhrchen (2 Beutel x 100 Röhrchen) | Schraube | 25.000 x g |
118.47 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Eppendorf LoBind-Material gewährleistet eine optimierte Probenrückgewinnung für bessere Versuchsergebnisse
- Ohne Oberflächenbeschichtung (z. B. Silikon), um die Gefahr einer Probenbeeinflussung zu minimieren
- Chargenzertifizierter Reinheitsgrad PCR clean: frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
- Zum problemlosen Aufskalieren als Reaktionsgefäß, Mikrotestplatte und Deepwell-Platte erhältlich
- Präzise Deckeldichtung für minimierte Probenverdunstung
Spezifikation
HDPE | |
Unsteril | |
Mikrozentrifugenröhrchen (PCR-Aufreinigung, geringes Bindungsvermögen für Proteine) |
Polypropylen | |
Konisch | |
PCR-Aufreinigung (unsteril) |