Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates
Eppendorf Protein LoBind Plates are designed for use in proteomics or other fields of protein research, where protein concentration tend to be very small and sample recovery is vital for assay results.
Marke: Eppendorf™ 0030508203
1273.19 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Eppendorf LoBind material ensures excellent sample recovery for improved assay results.
- Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference.
- Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
- High-contrast Unique OptiTrack™ matrix: up to 30% faster sample identification and fewer pipetting errors.
- RecoverMax™ well design: optimized well geometry for minimal remaining/dead volume and excellent mixing properties.
- Raised well rims and a smooth surface ensure reliable sealing in plates.
Compliance
IVD, SBS/ANSI™
Spezifikation
IVD, SBS/ANSI | |
Standard | |
Quantitative Proteinanalyse | |
Autoklavierbar | |
Weiß, Mit durchsichtigem Boden | |
1000 μl | |
Unsteril | |
Runder Boden (U-Well) | |
Ideal für die Probenvorbereitung oder Langzeitlagerung von Nukleinsäuren in forensischen, Mikroarrays und Sequenzierungsanwendungen der nächsten Generation | |
6000 x g | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
Ja | |
-86 °C° bis +100 °C° | |
12.78 cm | |
8.55 cm |
Ja | |
Ohne Deckel | |
8 x 12 | |
80 Platten (10 Beutel x 8 Platten) | |
Polypropylen | |
96 | |
Protein-LoBind | |
Ja | |
121 °C | |
Deepwell-Platten, 96 Wells | |
80 Platten | |
-122,8 °F bis 212 F ° | |
Farblos | |
4.41 cm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
L208621R | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | 0030508203 |
L207606P | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | 0030508203 |
L205623N | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | 0030508203 |
L205004M | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | 0030508203 |
L204752L | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | 0030508203 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%