Learn More
Cytiva Protein G Sepharose™ 4 Fast-Flow-Medien
Schnelle Verarbeitung hoher Volumen mit einer Rückgewinnung von 70 bis 90 %. Cytiva Protein G Sepharose™ 4 4 4 Fast Flow Medium besteht aus an Sepharose 4 Fast Flow gekoppeltem rekombinantem Protein G.
865.00 CHF - 5735.00 CHF
Spezifikation
Ligandenkonzentration | 2 mg Protein G/ml Medium |
---|---|
Matrix | 4%ige quervernetzte Agarose |
Partikelgröße | 90 μm |
pH | 3 bis 9 |
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11524935
|
Cytiva
17-0618-01 |
5 ml |
865.00 CHF
5 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11534935
|
Cytiva
17-0618-02 |
25 ml |
3230.00 CHF
25 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11544935
|
Cytiva
17-0618-05 |
200 mL |
5735.00 CHF
200 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Bindungsspezifikationen, die Protein A-Medien ergänzen
- Bindet eine breite Palette von IgG-Arten und -Unterklassen
- Hohe Kapazität, >20 mg humanes IgG/ml-Medium; hohe Flussrate
- Die Mehrpunkt-Befestigung minimiert Ligandenlecks
- Wird in mehreren diagnostischen und Forschungsanwendungen eingesetzt
Spezifikation
2 mg Protein G/ml Medium | |
90 μm | |
2 °C bis 8 °C | |
Rekombinantes Protein G ohne Albumin-bindende Region |
4%ige quervernetzte Agarose | |
3 bis 9 | |
Wird in mehreren diagnostischen und Forschungsanwendungen eingesetzt |