Learn More
Cytiva Protein G Sepharose™ 4 Fast-Flow-Medien
Schnelle Verarbeitung hoher Volumen mit einer Rückgewinnung von 70 bis 90 %. Cytiva Protein G Sepharose™ 4 4 4 Fast Flow Medium besteht aus an Sepharose 4 Fast Flow gekoppeltem rekombinantem Protein G.
Marke:  Cytiva 17-0618-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11534935
  • 3230.00 CHF / 25 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
  • Bindungsspezifikationen, die Protein A-Medien ergänzen
  • Bindet eine breite Palette von IgG-Arten und -Unterklassen
  • Hohe Kapazität, >20 mg humanes IgG/ml-Medium; hohe Flussrate
  • Die Mehrpunkt-Befestigung minimiert Ligandenlecks
  • Wird in mehreren diagnostischen und Forschungsanwendungen eingesetzt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 mg Protein G/ml Medium
90 μm
25 ml
Wird in mehreren diagnostischen und Forschungsanwendungen eingesetzt
4%ige quervernetzte Agarose
3 bis 9
2 °C bis 8 °C
Rekombinantes Protein G ohne Albumin-bindende Region
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Protein G Sepharose™ 4 Fast-Flow-Medien > Gehäuse 25mL