Learn More
Cytiva Protein G Sepharose™ 4 Fast-Flow-Medien
Schnelle Verarbeitung hoher Volumen mit einer Rückgewinnung von 70 bis 90 %. Cytiva Protein G Sepharose™ 4 4 4 Fast Flow Medium besteht aus an Sepharose 4 Fast Flow gekoppeltem rekombinantem Protein G.
Marke: Cytiva 17-0618-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bindungsspezifikationen, die Protein A-Medien ergänzen
- Bindet eine breite Palette von IgG-Arten und -Unterklassen
- Hohe Kapazität, >20 mg humanes IgG/ml-Medium; hohe Flussrate
- Die Mehrpunkt-Befestigung minimiert Ligandenlecks
- Wird in mehreren diagnostischen und Forschungsanwendungen eingesetzt
Spezifikation
2 mg Protein G/ml Medium | |
90 μm | |
5 ml | |
Wird in mehreren diagnostischen und Forschungsanwendungen eingesetzt |
4%ige quervernetzte Agarose | |
3 bis 9 | |
2 °C bis 8 °C | |
Rekombinantes Protein G ohne Albumin-bindende Region |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Protein G Sepharose™ 4 Fast-Flow-Medien > 5mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur