Learn More
Sartorius Flaschenaufsatz-Spender Prospenser
Qualitativ hochwertige Flaschenaufsatzspender mit hervorragender chemischer Beständigkeit. Der Sartorius Prospenser Flaschenaufsatzspender ist sicher, bequem und anpassbar und somit ideal für eine Vielzahl von Dispensierungsanforderungen geeignet.
Marke: Sartorius LH-723064
460.27 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit durch Keramikkolben, Glaszylinder und hochbeständige Fluorkunststoffteile
- Die stufenweise Volumeneinstellung sorgt für genaue und reproduzierbare Ergebnisse
- Leichtgängig und leicht anzuwenden
- Einfach anzubringendes Ansaugrohr mit sicherem Gewindeanschluss
- Vom Anwender austauschbare Ventile
- Vollständig autoklavierbar
Spezifikationen
- Autoklavierbar: Vollständig autoklavierbar (121 °C, 20 min, 1 bar/100 kPa)
- Flaschengewindestück: A32.
- Länge: 143 mm (5 ml)
- Flaschenadapter im Lieferumfang enthalten: A28, S40, A45
- Gewicht: 200 g (5 ml)
Materialien
- Kolben: Hochreine AI2O3-Keramik (99,7 %)
- Zylinder: Borosilikatglas 3.3
- Ventilblock: Halar (ECTFE)
- Ventilkugel: Borosilikatglas 3.3
- Ventilsitz: Borosilikatglas 3.3
- Ventilfeder: Hastelloy (99,7 %)
Lagerung
Bei 0° C bis 40° C lagern
Serviceleistungen
Zwei Jahre
Spezifikation
360° Rotating Dispensing Head | |
Autoklavierbar | |
Borosilicate Glass | |
Dispensing | |
0.50 ml | |
0.20% | |
4°C to 50°C | |
143 mm (5 ml) |
Prospenser Flaschenaufsatzspender | |
Gray and White | |
5 bis 30 ml | |
Flaschenadapter A28, S40, A45 | |
0.60% | |
39.2°F to 122°F | |
2 Jahre |