Learn More
Sartorius Flaschenaufsatz-Spender Prospenser
Qualitativ hochwertige Flaschenaufsatzspender mit hervorragender chemischer Beständigkeit. Der Sartorius Prospenser Flaschenaufsatzspender ist sicher, bequem und anpassbar und somit ideal für eine Vielzahl von Dispensierungsanforderungen geeignet.
480.00 CHF - 703.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Prospenser Flaschenaufsatzspender |
---|---|
Winkel | 360° Rotating Dispensing Head |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Gray and White |
Material | Borosilicate Glass |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Schritten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Schritten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15775585
![]() ![]() |
Sartorius
LH-723060 |
0.2 bis 1 ml | 0.05 ml |
480.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15785585
![]() ![]() |
Sartorius
LH-723061 |
0,4 bis 2 ml | 0.05 ml |
480.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15795585
![]() ![]() |
Sartorius
LH-723062 |
1 bis 5 ml | 0.10 ml |
480.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15705595
![]() ![]() |
Sartorius
LH-723063 |
2 bis 10 ml | 0.25 ml |
480.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15715595
![]() ![]() |
Sartorius
LH-723064 |
5 bis 30 ml | 0.50 ml |
677.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15725595
![]() ![]() |
Sartorius
LH-723065 |
10 bis 60 ml | 1 ml |
703.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit durch Keramikkolben, Glaszylinder und hochbeständige Fluorkunststoffteile
- Die stufenweise Volumeneinstellung sorgt für genaue und reproduzierbare Ergebnisse
- Leichtgängig und leicht anzuwenden
- Einfach anzubringendes Ansaugrohr mit sicherem Gewindeanschluss
- Vom Anwender austauschbare Ventile
- Vollständig autoklavierbar
Spezifikationen
- Autoklavierbar: Vollständig autoklavierbar (121 °C,20 min., 1 bar/100 kPa)
- Flaschengewindestück: A32
- Länge: 143 mm (5 ml)
- Flaschenadapter im Lieferumfang enthalten: A28, S40, A45
- Gewicht: 200 g (5 ml)
Materialien
- Kolben: Hochreine AI2O3-Keramik (99.7 %)
- Zylinder: Borosilikatglas 3.3
- Ventilblock: Halar (ECTFE)
- Ventilkugel: Borosilikatglas 3.3
- Ventilsitz: Borosilikatglas 3.3
- Ventilfeder: Hastelloy (99.7 %)
Lagerung
Lagerung bei 0 bis 40 °C
Warranty
Zwei Jahre
Spezifikation
Prospenser Flaschenaufsatzspender | |
Autoklavierbar | |
Borosilicate Glass | |
Flaschenadapter A28, S40, A45 | |
0.20% | |
4°C to 50°C | |
143 mm (5 ml) |
360° Rotating Dispensing Head | |
Gray and White | |
Dispensing | |
0.60% | |
39.2°F to 122°F | |
2 Jahre |