Learn More
Contec™ PROSAT™ sterile Wischtücher mit geringer Endotoxinkonzentration
Hergestellt aus 100 % Polynit Heatseal Polyesterstrick, getränkt mit einer Mischung aus 70 % IPA und dem hochwertigsten destillierten Wasser für Injektionszwecke (WFI). Contec™ PROSAT™ sterile Wischtücher mit geringem Endotoxingehalt sind partikelarm und faserarm und eignen sich ideal für den Einsatz in Produktkontaktbereichen. Jede Wischtuch-Charge hat einen garantierten Endotoxingehalt von weniger als < 1 EU pro Gerät.
940.00 CHF - 1290.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Pre-saturated Cleanroom Wipe |
---|---|
Material | Polyester |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Flächengewicht | 140 gsm |
Bauweise | Laufmaschenfreies Interlock-Gestrick |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15508735
![]() ![]() |
Contec™
PSWE0001 |
23 x 23 cm (9 x 9 in.) | 10 Tücher/Beutel, Dreifach verpackt | N/A | ||||||
17254533
![]() |
Contec™
PSWE0001-BPR |
23 x 23 cm (9 x 9 in.) | 10 Tücher/Beutel, Dreifach verpackt |
1290.00 CHF
550 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17264533
![]() |
Contec™
PSWE0002-BPR |
30 x 30 cm (12 x 12 in.) | 30 Wischtücher/Beutel, doppelt verpackt |
1270.00 CHF
450 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15697026
![]() ![]() |
Contec™
PSWE0003 |
30 x 30 cm (12 x 12 in.) | 10 Tücher/Beutel, Dreifach verpackt | N/A | ||||||
17274533
![]() |
Contec™
PSWE0003-BPR |
30 x 30 cm (12 x 12 in.) | 10 Tücher/Beutel, Dreifach verpackt |
1205.00 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Im Reinraum gewaschene Wischtücher aus 100 % gestricktem Interlock-Polyester
- Das Wischtuch mit abgedichteter Kante erzeugt einen sehr geringen Anteil an Partikeln und Fasern und eignet sich ideal für den Einsatz in Produktkontaktbereichen
- Kontrollierte Sättigungswerte reduzieren den Lösungsmittelverbrauch, die VOS’s und den Abfall erheblich
- Garantierter Endotoxingehalt von < 1 EU pro Gerät
- Die geringe Anzahl von Wischtüchern pro wiederverschließbarer Tasche ist ideal für den sterilen Gebrauch und trägt zur Abfallvermeidung bei
- ISO-Klasse 5 Reinraum-kompatibel
Spezifikation
Pre-saturated Cleanroom Wipe | |
Nicht autoklavierbar | |
Laufmaschenfreies Interlock-Gestrick | |
2-lagig | |
Steril |
Polyester | |
140 gsm | |
Einmalgebrauch | |
70 % IPA/ 30 % WFI, USP-Qualität |
Sicherheit und Handhabung
- CONTEC PROSAT STERILE POLYNIT HEATSEAL 70/30 IPA & WFI
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol