Learn More
Contec™ PROSAT™ sterile Wischtücher mit geringer Endotoxinkonzentration
Hergestellt aus 100 % Polynit Heatseal Polyesterstrick, getränkt mit einer Mischung aus 70 % IPA und dem hochwertigsten destillierten Wasser für Injektionszwecke (WFI). Contec™ PROSAT™ sterile Wischtücher mit geringem Endotoxingehalt sind partikelarm und faserarm und eignen sich ideal für den Einsatz in Produktkontaktbereichen. Jede Wischtuch-Charge hat einen garantierten Endotoxingehalt von weniger als < 1 EU pro Gerät.
Marke: Contec™ PSWE0003-BPR
900.88 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
PROSAT™ Sterile™ Polynit Heatseal LE-Wischtücher bestehen aus 100 % Polynit Heatseal Polyesterstrick, vorgesättigt mit einer Mischung aus 70 % Isopropanol und 30 % Injektionswasser (WFI). Jede Charge wird vor der Freisetzung getestet und ist für einen Endotoxingehalt von weniger als 1 EU/Wischtuch zertifiziert. Das Wischtuch mit abgedichteter Kante erzeugt sehr geringe Anteile an Partikeln und Fasern und eignet sich ideal für den Einsatz auf Flächen mit Produktkontakt. Jeder wiederverschließbare Beutel enthält eine geringe Anzahl an Wischtüchern, wodurch am Ende einer Sitzung kein Abfall mehr entsteht. Jeder Beutel ist einzeln verpackt für einen leichten Zugang zum sterilen Bereich. Vorgesättigte Wischtücher bieten viele Vorteile, darunter die Lösungsmittelkontrolle, weniger flüchtige organische Verbindungen (VOC) und eine verbesserte Prozesskontrolle und -wiederholbarkeit. Der wiederverschließbare Beutel reduziert das Abfallaufkommen. PROSAT Sterile Polynit Heatseal LE-Wischtücher sind steril validiert und für den Einsatz in aseptischen Bereichen und kritischen pharmazeutischen Reinräumen geeignet. Merkmale und Vorteile * Empfohlen für Umgebungen der Klasse A/B oder ISO Klasse 3-8 – Produktkontaktbereiche * 100 % Polyesterstrick führt zu sehr geringen Mengen an Partikeln und Fasern * Laserversiegelte Kanten reduzieren die Fasererzeugung am Wischtuchrand * Garantierter Endotoxingehalt von < 1 EU/Gerät, daher ideal für Produktkontaktflächen * Kleine Anzahl von Wischtüchern pro wiederverschließbarem Beutel zur Abfallvermeidung * Kleine Standfläche, Hängebeutel verfügbar, ideal für Isolator- und RAB-Systeme * Vorsättigte Wischtücher reduzieren VOC-Emissionen und die Verwendung von Lösungsmitteln * Wiederverschließbare Beutel stellen Reinheit und den Sättigungsgrad an Lösungsmitteln sicher
Spezifikation
Pre-saturated Cleanroom Wipe | |
30 cm | |
30 cm | |
Nicht autoklavierbar | |
Laufmaschenfreies Interlock-Gestrick | |
30 x 30 cm (12 x 12 in.) | |
10 Tücher/Beutel, Dreifach verpackt | |
70 % IPA/ 30 % WFI, USP-Qualität |
12 in. | |
12 in. | |
Polyester | |
140 gsm | |
Einmalgebrauch | |
Kritischste pharmazeutische Reinräume | |
2-lagig | |
Steril |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1114570-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 07/05/2025 | PSWE0003-BPR |
1104028-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 07/05/2025 | PSWE0003-BPR |
1104027-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 10/04/2025 | PSWE0003-BPR |