Learn More
Contec™ PROSAT™ Vliesstofftücher, vorgesättigt, vierfach gefaltet
BIOPHARMA
Nutzen Sie diese Wischtücher zum Reinigen von Arbeitstischen mit laminarer Strömung, Reinraumoberflächen und -ausrüstung. Contec™ PROSAT™ vorgetränkte Vlies-Wischtücher verfügen über einen aufgabenspezifischen Sättigungsgrad des benötigten Lös
795.00 CHF - 826.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Desinfektionstücher
Länge (angloamerikanisch) 17 in.
Länge (metrisch) 43 cm
Breite (angloamerikanisch) 16 in.
Breite (metrisch) 40,6 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
17204523
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Contec™
PS-LPP-7030-BPR
Unsteril
795.00 CHF
750 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17214523
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Contec™
PS-LPP-7030IR-BPR
Steril
826.00 CHF
600 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wischsubstrat geeignet für die jeweilige Anwendung
  • Mit Umgebungen der ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5) kompatibel
  • Ideal zum Abwischen von Objekten vor dem Durchlauf
  • Hergestellt aus heißluftgezogenes Polypropylen oder Cellulose/Polyester
  • Wirksam und bequem zum Abwischen von Verfahrensinstrumenten und anderer Ausrüstung
  • Wählen Sie die Wischtücher aus 100 % Polyestervlies für verbesserte Reinheit, Wischtücher aus heißluftgezogenes Polypropylen für verbesserte Strapazierfähigkeit oder wirtschaftliche Wischtücher aus wasserstrahlverfestigtem Polyester/Cellulose
  • Das Lösungsmittelgemisch erfüllt die SEMI-Spezifikationen für Metalle und Kontaminanten
Spezifikation
Spezifikation
Desinfektionstücher
43 cm
40,6 cm
Nicht autoklavierbar
Einmalgebrauch
Für Innenflächen von Prozesswerkzeugen, Oberflächenvorbereitung, Fertigungsprozesse
50 Wischtücher/Beutel
70 % IPA/ 30 % DI-Wasser
17 in.
16 in.
Polypropylen
ISO-Klasse 5, Entspricht der EU-Verordnung für Biozidprodukte (BPR)
43 x 40,6 cm (17 x 16 Zoll)
Prozesswerkzeuge und andere Geräte
1-lagig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ PROSAT™ Vliesstofftücher, vorgesättigt, vierfach gefaltet