Learn More
Contec™ PROSAT™ Vliesstofftücher, vorgesättigt, vierfach gefaltet
BIOPHARMA
Nutzen Sie diese Wischtücher zum Reinigen von Arbeitstischen mit laminarer Strömung, Reinraumoberflächen und -ausrüstung. Contec™ PROSAT™ vorgetränkte Vlies-Wischtücher verfügen über einen aufgabenspezifischen Sättigungsgrad des benötigten Lös
Marke:  Contec™ PS-LPP-7030-BPR
593.67 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17204523
  • 795.00 CHF / 750 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Wischsubstrat geeignet für die jeweilige Anwendung
  • Mit Umgebungen der ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5) kompatibel
  • Ideal zum Abwischen von Objekten vor dem Durchlauf
  • Hergestellt aus heißluftgezogenes Polypropylen oder Cellulose/Polyester
  • Wirksam und bequem zum Abwischen von Verfahrensinstrumenten und anderer Ausrüstung
  • Wählen Sie die Wischtücher aus 100 % Polyestervlies für verbesserte Reinheit, Wischtücher aus heißluftgezogenes Polypropylen für verbesserte Strapazierfähigkeit oder wirtschaftliche Wischtücher aus wasserstrahlverfestigtem Polyester/Cellulose
  • Das Lösungsmittelgemisch erfüllt die SEMI-Spezifikationen für Metalle und Kontaminanten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Desinfektionstücher
43 cm
40,6 cm
Nicht autoklavierbar
Einmalgebrauch
Für Innenflächen von Prozesswerkzeugen, Oberflächenvorbereitung, Fertigungsprozesse
50 Wischtücher/Beutel
70 % IPA/ 30 % DI-Wasser
17 in.
16 in.
Polypropylen
ISO-Klasse 5, Entspricht der EU-Verordnung für Biozidprodukte (BPR)
43 x 40,6 cm (17 x 16 Zoll)
Prozesswerkzeuge und andere Geräte
1-lagig
Unsteril
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1104304-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/03/2025 Catalog NumberPS-LPP-7030-BPR
Chargennummer1095894-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/03/2025 Catalog NumberPS-LPP-7030-BPR
Chargennummer1029787-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/07/2024 Catalog NumberPS-LPP-7030-BPR
Chargennummer995189-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/09/2023 Catalog NumberPS-LPP-7030-BPR
Chargennummer976047-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/07/2023 Catalog NumberPS-LPP-7030-BPR
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ PROSAT™ Vliesstofftücher, vorgesättigt, vierfach gefaltet > Steril: Nein