Learn More
Contec™ PROSAT™ Vliesstofftücher, vorgesättigt, vierfach gefaltet
BIOPHARMA
Nutzen Sie diese Wischtücher zum Reinigen von Arbeitstischen mit laminarer Strömung, Reinraumoberflächen und -ausrüstung. Contec™ PROSAT™ vorgetränkte Vlies-Wischtücher verfügen über einen aufgabenspezifischen Sättigungsgrad des benötigten Lös
Marke:  Contec™ PS-LPP-7030IR-BPR
617.79 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17214523
  • 826.00 CHF / 600 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Beschreibung
  • Wischsubstrat geeignet für die jeweilige Anwendung
  • Mit Umgebungen der ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5) kompatibel
  • Ideal zum Abwischen von Objekten vor dem Durchlauf
  • Hergestellt aus heißluftgezogenes Polypropylen oder Cellulose/Polyester
  • Wirksam und bequem zum Abwischen von Verfahrensinstrumenten und anderer Ausrüstung
  • Wählen Sie die Wischtücher aus 100 % Polyestervlies für verbesserte Reinheit, Wischtücher aus heißluftgezogenes Polypropylen für verbesserte Strapazierfähigkeit oder wirtschaftliche Wischtücher aus wasserstrahlverfestigtem Polyester/Cellulose
  • Das Lösungsmittelgemisch erfüllt die SEMI-Spezifikationen für Metalle und Kontaminanten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Desinfektionstücher
43 cm
40,6 cm
Nicht autoklavierbar
Einmalgebrauch
Für Innenflächen von Prozesswerkzeugen, Oberflächenvorbereitung, Fertigungsprozesse
50 Wischtücher/Beutel
70 % IPA/ 30 % DI-Wasser
17 in.
16 in.
Polypropylen
ISO-Klasse 5, Entspricht der EU-Verordnung für Biozidprodukte (BPR)
43 x 40,6 cm (17 x 16 Zoll)
Prozesswerkzeuge und andere Geräte
1-lagig
Steril
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ PROSAT™ Vliesstofftücher, vorgesättigt, vierfach gefaltet > Steril: Ja