Learn More
Contec™ PROSAT™ Vorgetränkte Vlies-Wischer
BIOPHARMA
Mit diesen Wischtüchern können Sie Laminarströmungswerkbänke, Oberflächen in Reinräumen und Ausrüstung reinigen. Contec™ PROSAT™ Vorgesättigte Vlies-Wischtücher verfügen über eine aufgabenspezifische Sättigung des für die Tätigkeit passenden Lösungsmittels oder Desinfektionsmittels.
Marke:  Contec™ PSPP0039-BPR
573.19 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17204533
  • 902.00 CHF / 1200 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Nutzen Sie diese Wischtücher zum Reinigen von Arbeitstischen mit laminarer Strömung, Reinraumoberflächen und -ausrüstung.Contec™ PROSAT™ vorgetränkte Vlies-Wischtücher verfügen über einen aufgabenspezifischen Sättigungsgrad des benötigten Lösungs- oder Desinfektionsmittels.
  • Wischsubstrat geeignet für die jeweilige Anwendung
  • Mit Umgebungen der ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5) kompatibel
  • Ideal zum Abwischen von Objekten vor dem Durchlauf
  • Hergestellt aus heißluftgezogenes Polypropylen oder Cellulose/Polyester
  • Wirksam und bequem zum Abwischen von Verfahrensinstrumenten und anderer Ausrüstung
  • Wählen Sie die Wischtücher aus 100 % Polyestervlies für verbesserte Reinheit, Wischtücher aus heißluftgezogenes Polypropylen für verbesserte Strapazierfähigkeit oder wirtschaftliche Wischtücher aus wasserstrahlverfestigtem Polyester/Cellulose
  • Das Lösungsmittelgemisch erfüllt die SEMI-Spezifikationen für Metalle und Kontaminanten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorgesättigte Wischtücher
23 cm
23 cm
Nicht autoklavierbar
Einmalgebrauch
Ideal für die Routinereinigung und das Abwischen von Instrumenten und Ausrüstung
50 Packungen; 24 Packungen/Karton
70 % IPA, 30 % DI-Wasser
11 in.
11 in.
Polypropylen
ISO Klasse 5
28 x 23 cm (11 x 9 in.)
Prozesswerkzeuge und andere Ausrüstungen
1-lagig
Unsteril
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1117171-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/05/2025 Catalog NumberPSPP0039-BPR
Chargennummer1082186-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/01/2025 Catalog NumberPSPP0039-BPR
Chargennummer1060890-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/01/2025 Catalog NumberPSPP0039-BPR
Chargennummer1060889-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/11/2024 Catalog NumberPSPP0039-BPR
Chargennummer1050090-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/10/2024 Catalog NumberPSPP0039-BPR
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ PROSAT™ Vorgetränkte Vlies-Wischer > Contec™ PROSAT™ vorgetränkte Vlies-Wischtücher; Abmessungen (L x B): 28 x 23 cm; Material: Polypropylen; Verpackungsmenge: 50 Stück/Packung; 24 Packungen/Karton; Sättigungslösung: 70 % IPA/30 % DI-Wasser