Learn More
Eppendorf™ Adapter für Rechteckbecher in Rotor A-4-38
Große Auswahl an Adaptern für alle Arten von Blutentnahme- und Zellkulturröhrchen
Marke:  Eppendorf™ 5702711004
113.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11592225
  • 113.45 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Adapter für Rotor A-4-38
  • Zum Zentrifugieren von Blutentnahmeröhrchen oder 15/50 ml konischen Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
Rechteckiger Becher in Rotor A-4-38
32
9 mL
14,5 mm
2 pro Packung
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für Rechteckbecher in Rotor A-4-38 > Bohrung: 14,5 mm; zur Verwendung mit: Rechteckiger Becher in Rotor A-4-38