Learn More
CHEMetrics Quecksilberfreie COD-Fläschchen-Kits
Zur Verwendung mit einem Faulbehälterblock sowie einem Photometer oder Spektralphotometer
Marke:  CHEMetrics K-7376
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen. Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11791054
  • 129.00 CHF / 98 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Es ist nicht erforderlich, vorhandene Geräte oder Verfahren zu ändern oder neu zu kalibrieren
  • Glas in optischer Qualität für Genauigkeit
  • Erhältlich in Ausführungen mit und ohne Quecksilber
  • Standardmäßig 5/8 Zoll (16 mm) Durchmesser für Kompatibilität mit Standard-CSB-Reaktoren und Spektralphotometern; kann auch in Mikro-CSB-Reaktoren verwendet werden
  • Befolgen Sie die EPA-zugelassene Methode für die Konformitätsmeldung und verwenden Sie Kaliumdichromat als Oxidationsmittel, Silbersulfat als Katalysator und Quecksilberchlorid zur Entfernung von Chlorid-Interferenzen
  • Die Quecksilber-freie Version verwendet dasselbe Oxidationsmittel und denselben Katalysator ohne den Chloridkompensator
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
Abgemessene Reagenzien zur genauen, kostengünstigen Bestimmung des CSB, Bestimmung des Gehalts von oxidierbarem organischen Material in Abwasser
98 Fläschchen und Bedienungsanleitung
0 bis 15.000 ppm
2 Std. Verdau
Für jede Testserie muss ein neuer Reagenzienampullenrohling vorbereitet werden. Daher variiert die Anzahl der Proben, die mit jedem Kit getestet werden können.
Faulbehälterblock sowie Photometer oder Spektralphotometer
97 (außer destilliertes Wasser)
Dichromat-Reagenzaufspaltung
COD-Fläschen-Kit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
CHEMetrics Quecksilberfreie COD-Fläschchen-Kits > Bereich: 0 bis 15,000 ppm (HR+)