Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen mit länderspezifischer Verifizierung
38 verschiedene Modelle bieten verschiedene Vorteile wie Echtzeit-Tarierhilfe, integrierte Schutzsysteme, CalAuditTrail, ein grafisches Touch-Display und 13 integrierte Anwendungsprogramme
Marke:  Sartorius BCA323I-1CEU
2729.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16615663
  • 3240.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Enris™ II Advanced Waagen – Qualität, Wert und Konsistenz
  • Für präzise Wägeergebnisse, denen man immer wieder vertrauen kann
  • Vereinfacht das Austarieren der Waage durch eingebaute Echtzeit-Tarierhilfe
  • Erhöht die Zuverlässigkeit der Wägeergebnisse durch integrierte Schutzsysteme
  • Kontrollierter Zugriff auf die Einstellungen der Waage mit der Benutzerverwaltung
  • Lückenlose Dokumentation dank CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Zertifikat
Geprüft
Intuitive Grafik-Touch-Technologie
Glas, PBT, Edelstahl
≤1,0 Sekunden
0,2 A
D-Sub-Stecker, 9-polig; USB UTL; USB-Gerät
320 g
1 mg
Elektronische Präzisionswaagen
100/240 V (±10 %)
50/60 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen mit länderspezifischer Verifizierung > 320 g, 1 mg, verifiziert