Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ Sample Blocks
The ProFlex PCR System is unique in its design, with interchangable blocks that allow for future changes in research requirements.
3250.00 CHF - 7650.00 CHF
Spezifikation
Thermische Genauigkeit | ±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C) |
---|---|
Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
Thermische Gleichmäßigkeit | < 0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) |
Abmessungen | 56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in.) |
Spannung | 100/240 V |
Produktcode | Marke | Blockkonfigurationen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Blockkonfigurationen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15107105
|
Applied Biosystems™
4483638 |
3 x 32-Well, 0,2 ml, 2-Zonen VeriFlex |
4325.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15117105
|
Applied Biosystems™
4483637 |
96-Well, 6-Zonen-VeriFlex-Block |
3250.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15238656
|
Applied Biosystems™
4484071 |
2 x 96-Well isotherme Blöcke |
7390.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15334853
|
Applied Biosystems™
4484072 |
2 x 384-Well isotherme Blöcke |
7400.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15372476
|
Applied Biosystems™
4484074 |
2 x Flat-Blöcke |
7650.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The ProFlex PCR System is unique in its design, with interchangable blocks that allow for future changes in research requirements. In a step that typically takes less than 15 seconds, the block is changed without the need for special tools or kits. ProFlex interchangable blocks are intended for use with the ProFlex PCR System and require a ProFlex Base Module for operation.
• The ProFlex 96-well Sample Block has one 96-well, 0.2-mL module
• The ProFlex 2 x 96-well Sample Block has two 96-well, 0.2-mL modules
• The ProFlex 2 x 384-well Sample Block has two 384-well, 0.02-mL modules
• The ProFlex 2 x Flat Sample Block has two flat modules and is optimized for use with TaqMan OpenArray Genotyping plates
• The ProFlex 3 x 32-Well Sample Block has three independently-controlled, 32-well, 0.2-mL modules, allowing you to share your instrument with two other people or run three experiments at once
Spezifikation
±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C) | |
< 0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
100/240 V | |
0 °C bis 100 °C |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in.) | |
Thermocycler | |
USB, WLAN, Cloud, Ethernet |