Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ Sample Blocks
The ProFlex PCR System is unique in its design, with interchangable blocks that allow for future changes in research requirements.
Marke:  Applied Biosystems™ 4484072
4517.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
4588.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15334853
  • 7400.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Requires : ProFlex Basismodul für den Betrieb
Beschreibung
Beschreibung
The ProFlex PCR System is unique in its design, with interchangable blocks that allow for future changes in research requirements. In a step that typically takes less than 15 seconds, the block is changed without the need for special tools or kits. ProFlex interchangable blocks are intended for use with the ProFlex PCR System and require a ProFlex Base Module for operation.
  • Der ProFlex 384-Well Probenblock ist für die Verwendung mit dem ProFlex PCR-System vorgesehen.
  • Blockformat: Austauschbar und kompatibel mit Hochdurchsatzanwendungen
Fast PCR, GC-Rich PCR, High Fidelity PCR, Hot Start PCR, Long Fragment PCR, Multiplex PCR, PCR, PCR& Echtzeit-PCR, PCR-Genotypisierung, Routine-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C)
< 0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
2 x 384-Well, 0,2 µl
Thermocycler
USB, WLAN, Cloud, Ethernet
1 block
2 x 384-Well isotherme Blöcke
Geeignet für hohe Durchsätze
56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in.)
100/240 V
0 °C bis 100 °C
3 °C/s (Block), 1,6 °C/s (Probe)
8,3 kg (18,3 lb.)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2978502206 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog Number4484072
Chargennummer2978502200 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog Number4484072
Chargennummer2978502204 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog Number4484072
Chargennummer2978502203 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog Number4484072
Chargennummer2978502202 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog Number4484072
Aktionen
Aktionen
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-06-27
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-26
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ ProFlex™ Sample Blocks > 2x 384-Well-Probenblock