Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ Sample Blocks
The ProFlex PCR System is unique in its design, with interchangable blocks that allow for future changes in research requirements.
Marke: Applied Biosystems™ 4483638
2642.25 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
2681.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Requires : ProFlex Basismodul für den Betrieb
Beschreibung
The ProFlex PCR System is unique in its design, with interchangable blocks that allow for future changes in research requirements. In a step that typically takes less than 15 seconds, the block is changed without the need for special tools or kits. ProFlex interchangable blocks are intended for use with the ProFlex PCR System and require a ProFlex Base Module for operation.
Der ProFlex 3x 32-Well Probenblock ist für die Verwendung mit dem ProFlex PCR-System vorgesehen.
- Blockformat: Austauschbar und kompatibel mit Hochdurchsatzanwendungen
PCR, PCR& Real-Time PCR, Reverse Transkription
Spezifikation
±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C) | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
< 0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
32 x 0,2 ml PCR-Röhrchen pro Block oder 4 x 8 Streifen mit 0,2 ml-PCR-Röhrchen pro Block | |
Thermocycler | |
USB, WLAN, Cloud, Ethernet | |
1 unit | |
3 x 32-Well, 0,2 ml, 2-Zonen VeriFlex |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
ProFlex PCR-System | |
56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in.) | |
100/240 V | |
0 °C bis 100 °C | |
6 °C/s (Block), 4,4 °C/s (Probe) | |
41 lb. (18.8 kg) |
Videos
-
Applied Biosystems Introducing the new ProFlex PCR system
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2978215219 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2025 | 4483638 |
2978215367 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2025 | 4483638 |
2978215218 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2025 | 4483638 |
2978215230 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2025 | 4483638 |
2978215358 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2025 | 4483638 |
Aktionen
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen