Learn More
Fisherbrand™ KDS100 Legacy Spritzenpumpe
Für Glas- oder Kunststoffspritzen aller Hersteller der Größen 10 μl bis 60 ml. Die Fisherbrand™ KDS100 Legacy Spritzenpumpe ist eine Infusionspumpe mit schneller Durchflussrate.
Marke: Fisherbrand™ 789100I
1314.76 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Einfache Menüsteuerung zur Programmierung des Spritzendurchmessers, der Durchflussrate und des Abgabevolumens
- Hintergrundbeleuchtete Anzeige
- Automatische Abschaltung
- Die Einstellungen können während des Betriebs geprüft und geändert werden
- Die letzten Einstellungen werden zur Wiederholbarkeit gespeichert
Spezifikation
0.06A | |
0.1 μl/h für 10 μl-Spritze, 426 ml/h für 60 ml-Spritze | |
±0.1% | |
200-240 V, 50/60 Hz | |
1 |
200 – 240 V | |
9 kg | |
15.25 x 23 x 13 cm | |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
50/60 Hz |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
KDS001 KDS001 mode d'emploi
DateigrößeVersion: 3.4 MB
KDS001 Pousse-seringue
DateigrößeVersion: 405.3 kB
KDS001 KDS001 operating manual
DateigrößeVersion: 223.9 kB
KDS001 KDS001 mode d'emploi
DateigrößeVersion: 3.4 MB
KDS007 KDS catalogue
DateigrößeVersion: 4.5 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
29Stunden
13Minuten
10Sekunden
36 - Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ KDS100 Legacy Spritzenpumpe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur