Learn More
S Murray and Co™ Pinzette aus Edelstahl
Diese Pinzetten eignen sich für zahlreiche Sezieranwendungen. S Murray™ Pinzetten aus Edelstahl sind ausschließlich aus Edelstahl hoher Güte entsprechend den Spezifikationen der ISO 7153-1 gefertigt.
Marke: S Murray and Co™ L325/01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Pinzetten aus Edelstahl
- Zum Manipulieren von Objektträgern und Deckgläsern
Spezifikation
Deckglas-Pinzette | |
Zum Manipulieren von Objektträgern und Deckgläsern. | |
Spatelenden |
Edelstahl | |
Je 1 | |
110 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
S Murray and Co™ Pinzette aus Edelstahl > Länge: 110 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur