Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Mouse High Sensitivity Panel, 5plex
Ideale Lösung für die Beurteilung mehrerer Protein-Biomarker in einer einzigen Probe. Entdecken Sie unser breites Portfolio an vorkonfigurierten Panels und kombinierbaren Einzelanalyten.
Marke: Invitrogen™ EPXS050-22199-901
Includes:
- Hochempfindlichkeits-Standard-Mischung (Maus)
- Hochempfindlichkeits-Panel-Bead-Mischung (Maus)
- Hochempfindlichkeits-Panel-Detektionsantikörper-Mischung (Maus)
- Amplifikationsreagenz I
- Amplifikationsreagenz II
- Lesepuffer
- Waschpuffer 10x
- Streptavidin-PE
- Universal-Assay-Puffer
- Detektionsantikörper-Verdünnung
- PCR-Streifen mit 8 Röhrchen
- Klebefolie
- Greiner 96-Well-Mikrotiterplatte, schwarz
Description
Das Maus High Sensitivity 5-Plex ProcartaPlex Panel ermöglicht die Untersuchung der Immunfunktion durch die Analyse von 5 Proteinzielen: IFN-gamma, IL-2, IL-4, IL-6 und TNF-alpha in einem einzigen Well mit Luminex xMAP Technologie. Dieses Panel dient zur Messung von Proben mit 10-fach niedrigeren LLOQs (untere Quantifizierungsgrenze) mit Empfindlichkeiten für alle Analyten im Femtogrammbereich. Dieses Panel ist mit anderen Simplex Kits kombinierbar, sodass Sie ein eigenes Multiplex-Panel erstellen können, das die Luminex xMAP Technologie für die Proteinerkennung und -quantifizierung verwendet
ProcartaPlex vorkonfigurierte Panels werden umfassend auf die Kombinierbarkeit, Interferenz und Kreuzreaktivität von Analyten getestet, um ein Höchstmaß an Validierung und Präzision zu gewährleisten. Alle ProcartaPlex Panels werden mit den erforderlichen Reagenzien für den Assay geliefert.
ProcartaPlex Multiplex-Panels sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nicht menschlicher Primat, Schwein und Hund).
Zielliste [Bead-Region]: IFN-gamma [38], IL-2 [20], IL-4 [26], IL-6 [28], TNF-alpha [45]
Informationen zu ProcartaPlex Assays für die Luminex Plattform
ProcartaPlex Immunassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA und verwenden zwei hochspezifische Antikörper, die an verschiedene Epitope eines Proteins gebunden sind, um alle Proteinziele gleichzeitig mit einem Luminex Gerät zu quantifizieren. ProcartaPlex Multiplex-Assays benötigen nur 25 μl Plasma oder Serum oder 50 μl Zellkulturüberstand und liefern analysierte Ergebnisse in nur vier Stunden.
Die Merkmale beinhalten:
• Reproduzierbare, zuverlässige Ergebnisse: validiert als Panel gemäß dem höchsten Industriestandard, einschließlich Tests zur Zielprotein-Kombinierbarkeit und -Kreuzreaktivität
• Mehr Ergebnisse pro Probe: Messen mehrerer Zielproteine gleichzeitig in einer einzigen 25 bis 50 μl–Probe
• Bewährte Luminex Technologie mit hoch referenzierter Multiplexing-Plattform für die Proteindetektion und -quantifizierung
ProcartaPlex Assays verwenden die Luminex xMAP Technologie (Multianalyt-Profiling) für die gleichzeitige Detektion und Quantifizierung von bis zu 80 Zielproteinen in einer einzigen 25 bis 50 μl–Probe: aus Plasma, Serum, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten.
Die Luminex Beads im ProcartaPlex Assay sind intern mit präzisen Anteilen von roten und Infrarot-Fluorophoren gefärbt, um spektral einzigartige Signaturen zu erzeugen, die von den Luminex xMAP Detektionssystemen (z. B. Luminex 200, FLEXMAP 3D und MAGPIX) identifiziert werden können. Ähnlich wie bei einem Sandwich-ELISA verwendet der ProcartaPlex Assay zusammenpassende Antikörperpaare, um das zu untersuchende Protein zu identifizieren. In einem Multiplex-Assay wird jeder spektral einzigartige Bead mit spezifischen Antikörpern für ein einzelnes Zielprotein markiert, und gebundene Proteine werden mit biotinylierten Antikörpern und Streptavidin–R-Phycoerythrin (RPE) identifiziert. Die Konjugation von Protein-spezifischen Antikörpern an bestimmte Beads ermöglicht die Analyse mehrerer Ziele in einem einzelnen Well.
Der wichtigste Unterschied zwischen einem ProcartaPlex Assay und ELISA besteht darin, dass der Capture-Antikörper im ProcartaPlex Assay mit einem Bead konjugiert ist und nicht per Adsorption am Mikrotiterplatten-Well haftet, weshalb die ProcartaPlex Assay-Reagenzien frei in der Lösung schwimmen. Zum Nachweis verfügt das Luminex 200 Gerät beispielsweise über zwei Laser, einen zur Unterscheidung der spektralen Signatur jedes Beads und den zweiten zur Quantifizierung der RPE-Fluoreszenz, die proportional zur in der Probe vorhandenen Proteinmenge ist. Mit ProcartaPlex Multiplex-Assays können mehr Zielproteine mit deutlich weniger Proben in der gleichen Zeit profiliert werden, die für die Durchführung eines herkömmlichen Sandwich-ELISA benötigt wird.
ProcartaPlex Multiplex-Panels sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nicht menschlicher Primat, Schwein und Hund).
Specifications
Multiplex-Panel | |
Maus | |
Siehe Analysezertifikat | |
Multiplex-Kit | |
ProcartaPlex™ | |
Serum/Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl | |
Nasseis |
96 Tests | |
Kombinierbar (nur hohe Empfindlichkeit) | |
Siehe Analysezertifikat | |
Luminex™ Geräte | |
Serum, Plasma, Zellkulturüberstände | |
• 2 Fläschchen Standard-Mischung A-HS (Maus) (gefriergetrocknet) • 1 Fläschchen Erfassungs-Bead-Mischung HS (1X) • 1 Fläschchen biotinylierte Detektionsantikörper-Mischung HS (50X) • 1 Flasche Amplifikationsreagenz I • 1 Flasche Amplifikationsreagenz II • 1 Flasche Lesepuffer (1X) • 1 Flasche Waschpuffer (10x) • 1 Flasche Streptavidin-PE (1X) • 1 Flasche Universal-Assay-Puffer (1X) • 1 Flasche Detektionsantikörper-Verdünnung (1X) • PCR-Streifen mit 8 Röhrchen • Klebefolie • 96-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden, schwarz Bei 2 – 8 °C lagern. |
|
Immunology, Oncology |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
444534-001 | Analysenzertifikat | 21/04/2025 | |
361914-011 | Analysenzertifikat | 10/04/2025 | |
361914-010 | Analysenzertifikat | 26/11/2024 | EPXS050-22199-901 |
361914-009 | Analysenzertifikat | 31/10/2024 | EPXS050-22199-901 |
361914-008 | Analysenzertifikat | 07/10/2024 | EPXS050-22199-901 |