Learn More
Zeiss™ Axiolab 5 Standmikroskop für Durchlicht/Hellfeld mit einem ergonomischen Foto-Binokulartubus
Kompaktes, ergonomisches Standmikroskop für den Einsatz in der klinischen Umgebung und Routinearbeiten im Labor.Konfiguriert für die Durchlicht-Hellfeld-Mikroskopie mit einem ergonomischen Foto-Binokulartubus.Kombinieren Sie dieses Mikroskop mit der Axiocam 208 für die SMART-Mikroskopie und einfache digitale Dokumentation.
Marke: Zeiss™ 490980-0006-000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Axiolab 5 ist für die routinemäßige Mikroskopiearbeit in Labors geeignet.Das kompakte und ergonomische Design spart Platz und erleichtert die Handhabung.
- Kombinieren Sie es mit der AxioCam 208 Color für die SMART-Mikroskopie.Fokussieren Sie einfach Ihre Probe und drücken Sie eine einzige Taste, um scharfe Bilder in Echtfarben zu erhalten.Das digitale Bild sieht aus, als ob Sie es durch die Okulare sehen, und alle Details und feinen Farbunterschieden sind deutlich sichtbar.Außerdem fügt Axiolab 5 automatisch die richtigen Skalierungsinformationen zu Ihren Bildern hinzu.
- Das Mikroskopobjektgehäuse ist pulverbeschichtetes, langlebiges Metall, wärmebehandelt und beständig gegen Standardreagenzien für Färbungen, organische Lösungsmittel zur Reinigung von Objektiven und Desinfektionsmittel.
- Alle optischen Teile, einschließlich Objektive, Okulare, Linsen und Prismen, haben eine antireflektierende und antimykotische Beschichtung.
- Mögliche Kontrastmethoden sind Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast und einfache Durchlicht-Polarisation.Upgrades von Hellfeld auf andere kontrastierende Techniken für Durchlicht sind verfügbar.Mit Axiolab 5 FL ist außerdem Fluoreszenz erhältlich.
- Das Mikroskop wird mit einem manuell drehbaren Objektivrevolver mit 5 codierten Positionen geliefert, die für das Lesen der Objektivposition für die Funktion des Lichtintensitätsmanagers und für Skalierungsinformationen geeignet ist
Spezifikation
Durchlicht-Hellfeld mit einem ergonomischen Photobinokulartubus |
CE_17342820.pdf
DateigrößeVersion: 697.6 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zeiss™ Axiolab 5 Standmikroskop für Durchlicht/Hellfeld mit einem ergonomischen Foto-Binokulartubus > Durchlicht/Hellfeld mit einem ergonomischen Foto-Binokulartubus
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur